Learn More
BTX™ Accessoire pour électroporateurs - Câbles adaptateurs
Connectez des périphériques externes (Genetrodes, Genepaddles, Microslides, Meander Fusion Chamber) aux générateurs d’électroporation BTX
Marque: BTX™ 450503
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Usages multiples basés sur le type d’électrode d’intérêt
- Compatible avec la plupart des systèmes BTX tels qu’ECM 2001+ et Gemini X2
Spécification
Chambre de coupe pour tissus / électrodes à aiguille en L | |
100 V | |
Non-sterile | |
Digital User |
Câble adaptateur | |
Mini Micro-Grabber Cables, Positive and Negative | |
Fiche banane vers Micrograbber | |
Onde carrée |