Learn More
Hamilton™ Colonnes HPLC en phase inverse PRP-1, granulométrie de 5 um
Alternative stable aux colonnes C8 ou C18
764.00€ - 933.00€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
Épaisseur du film | 5 μm |
À utiliser avec | Composés organiques, produits pharmaceutiques, stéroïdes, acides nucléiques, vitamines, herbicides |
Pression max. | 5000 psi (345 bar) |
Compatibilité de phase mobile | pH 1 à 13, aqueux de 0 à 100 %, modificateur organique |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10320951
|
Hamilton™
79444 |
150 mm | 4,1 mm | Acier inoxydable |
933.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11513504
|
Hamilton™
79443 |
50 mm | 4,1 mm | Acier inoxydable |
764.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11537894
|
Hamilton™
79423 |
150 mm | 4,6 mm | PEEK |
933.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Large stabilité de pH
- La stabilité du pH 1 au pH 13 permet l’analyse d’échantillons à pH élevé (8-13) sans risque de dégradation de la colonne ou de perte d’efficacité. Une gamme de pH étendue permet également de chromatographier les échantillons pendant l’ionisation.
- Comme la PRP-1 est entièrement fabriquée à partir de poly(styrène-divinylbenzène), aucun groupe silanol ne cause la perte des échantillons, ce qui renforce la récupération et la quantification des échantillons labiles et réactifs.
- Les colonnes en phase inverse PRP-1 sont idéales pour les applications exigeant une grande régularité de colonne à colonne et de lot à lot (assurance qualité, essais cliniques). Contrairement aux colonnes C8 ou C18, la PRP-1 n’a pas de revêtement de phase stationnaire.
- Les colonnes sont disponibles préconditionnées et testées en plusieurs tailles, allant de l'échelle analytique à l'échelle semi-prép et préparative. Un matériau d'emballage homogène permet une extrapolation linéaire de la méthode.
- Les colonnes PRP-1 sont conditionnées avec du poly(styrène-divinylbenzène). Ce support résiste à la pression jusqu’à 5 000 psi et est réticulé pour empêcher tout rétrécissement ou gonflement (commun sur d’autres colonnes polymériques). Comme le support est entièrement polymérique sans silice à détériorer, la durée de vie de la colonne PRP-1 est plus longue que celle des colonnes C4, C8 ou C18.
- Diamètre interne des colonnes : 4,1 et 4,6 mm
- Matériaux des deux colonnes : Acier inox 316 et PEEK
- Pré-colonnes analytiques
Spécification
Colonne analytique | |
Composés organiques, produits pharmaceutiques, stéroïdes, acides nucléiques, vitamines, herbicides | |
pH 1 à 13, aqueux de 0 à 100 %, modificateur organique | |
1 à 13 | |
5°C à 85°C | |
PSDVB (polystyrène divinylbenzène) | |
Phase inverse | |
Colonne |
5 μm | |
5000 psi (345 bar) | |
5 μm | |
100 Å | |
L21 | |
PSDVB (polystyrène divinylbenzène) | |
Phase inverse |