Learn More
Borure d’hafnium, 99,5 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr <2 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11375887
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Hafnium boride is used in wear resistant coatings. It is also employed as a nuclear reactor control rod. Furthermore, it is used in hypervelocity re-entry vehicles like ICBM heat shields or aerodynamic leading-edges. It is useful in the preparation of high temperature composites in conjunction with silicon carbide (SiC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12007-23-7
Formule moléculaire B2Hf
Numéro MDL MFCD00016125
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium boride
Point de fusion 3250°C
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 2 %
Formule linéaire HfB2
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 200.11
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
Densité 10.5 g/mL