Learn More
Grant Instruments™ Rotors de rechange Grant Bio™
Incluent des microtubes. Pour une utilisation avec les centrifugeuses de paillasse série PVC
Marque:  Grant Instruments™ R-05-02
44.79 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24378" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15211236
  • 47.15€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Pour une utilisation avec les centrifugeuses de paillasse série PVC
  • Inclut des microtubes
  • R-05-02 : Rotor de rechange pour microtubes 12 x 0,5 ml et 12 x 0,2 ml
  • R-15 : Rotor de rechange pour microtubes 12 x 1,5 ml
Spécification
Spécification
Rotor
Microtubes 12 x 0,5 ml et 12 x 0,2 ml