Learn More
Grant Instruments™ Rotors de rechange Grant Bio™
Incluent des microtubes. Pour une utilisation avec les centrifugeuses de paillasse série PVC
Marque: Grant Instruments™ R-15
44.79 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24378" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une utilisation avec les centrifugeuses de paillasse série PVC
- Inclut des microtubes
- R-05-02 : Rotor de rechange pour microtubes 12 x 0,5 ml et 12 x 0,2 ml
- R-15 : Rotor de rechange pour microtubes 12 x 1,5 ml
Spécification
Rotor | |
12 microtubes de 1,5 ml |