Learn More
Grace™ Cartouches Reveleris™ SRC C18
Idéal pour la vitesse, la résolution et la capacité
Spécification
Matériau | C18 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour la vitesse, la résolution et la capacité, les applications classiques, les composés polaires et les systèmes Flash courants |
Pression max. | 200 psi |
Description
- Withstand higher pressures (up to 200psig) and deliver greater loading capacity
- Superior, high load silica for excellent resolution
- Optimally packed to give high plate count
- Tighter particle size distribution and minimal fines keep backpressure low
- RFID tag streamlines Reveleris system (sold separately) operation by auto-loading cartridge specifications
- Compatible with other popular flash systems
Spécification
C18 | |
Pour la vitesse, la résolution et la capacité, les applications classiques, les composés polaires et les systèmes Flash courants | |
200 psi |