Learn More
Pipettes sérologiques en plastique Gosselin™
Avec bouchon hydrophobe à code couleur. Les pipettes sérologiques en plastique Gosselin™ sont fabriquées en PS.
Marque: Gosselin GPN2E25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Graduées
- En PS
- Apyrogènes / non cytotoxiques / non hémolytiques
- Bouchon hydrophobe à code couleur
- Structure monobloc
Spécification
Bouchon hydrophobe | |
PS | |
Oui | |
Extrémité pointue | |
2 mL | |
Pipette |
ISO 11137 | |
Utilisé dans les produits laitiers, l’environnement, l’industrie, la microbiologie | |
1000/boîte | |
Naturel | |
270 mm |