Learn More
Gosselin™ Flacons carrés 250 ml gradués en PEHD
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis inviolable
Bouchon à vis unique
Matériau du bouchon:
HDPE
PEBD
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004, ISO 11137
CE, DIV, CE N°1935/2004
EC N°1935/2004
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Description
- Produit incassable
- Graduations moulées
- Grand col large
- Plastique PEHD translucide
- Produit aseptique ou stérilisé par irradiation
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Couleur | Naturel |
Description | Carré |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 37mm |
Matériau | PEHD |
Longueur (métrique) | 76 mm |
Stérilité | Non stérile |
Largeur (métrique) | 76,5mm |
Couleur de bouchon | Rouge |
Certifications/Conformité | EC N°1935/2004 |