missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GOLSYN Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3B11C5, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Spécification

Antigène GOLSYN
Clone 3B11C5
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16800316
Afficher les documents
Proteintech
67595-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16890306
Afficher les documents
Proteintech
67595-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

The GOLSYN antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human GOLSYN. This antibody recognizes human antigen. The GOLSYN antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Spécification

Spécification

GOLSYN
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
55638
Primary
3B11C5
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Human
IgG2b
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado