Learn More
Poudre d’or, 99.>96 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold |
Couleur | Golden |
Aspect | Gold colored powder |
Plage de pourcentage du dosage | >99.96% (Metals basis) |
Quantité | 5 g |
Odeur | Odorless |
Forme | Poudre sphérique |