Learn More
Hecht Karl™ Ballast en verre
Marque:  Hecht Karl™ 41401008
Code produit. 10777322
  • 37.08€ / 1kg
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Tir
Verre
8 mm
1 kg
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Hecht Karl™ Ballast en verre > Diamètre : 8 mm