Learn More
Kartell™ Spatule en nylon en fibre de verre, avec extrémités plates
Fabriquée en nylon en fibre de verre pour une excellente résistance chimique. Les spatules en nylon en fibre de verre Kartell™ conviennent à une utilisation dans l’industrie alimentaire et des boissons, les travaux en laboratoire et les environnements éducatifs.
19.70€ - 28.25€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Quantité | 10 Paquets |
Couleur | Rouge |
Certifications/Conformité | Norme NSF/ANSI 51, DIN 12890 |
Type de produit | Spatule à usage général |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10295181
|
Kartell™
0059400 |
150 mm | Extrémité plate |
28.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10335731
|
Kartell™
0059500 |
180 mm | Extrémité plate |
19.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Manufactured from glass fiber nylon for excellent chemical resistance. Kartell™ Glass Fiber Nylon Spatulas are suitable for use in food and beverage industry, laboratory work and educational settings.
- Spatules à usage général présentant une excellente résistance chimique
- Configuration de grattoir plus cuillère ou double grattoir
- Autoclavables
- Fabrication conforme à la norme DIN 12890
Spécification
Autoclavable | |
Rouge | |
Spatule à usage général | |
de 13 à 17 mm |
10 Paquets | |
Norme NSF/ANSI 51, DIN 12890 | |
Conçues pour l’industrie agroalimentaire, spatules polyvalentes économiques | |
Nylon de fibre de verre |