Learn More
Hirschmann™ Lamelles en verre pour hémacytomètre
Lamelles couvre-objet pour hémacytomètre avec broyage de surface lisse, sans marquage CE.
Marque:  Hirschmann™ 8000126
Code produit. 10623392
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Surface rodée et polie
  • Numéro de LOT sur l’emballage
  • Marquage : utilisable jusqu’à, certification CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Selon la réglementation allemande sur l’étalonnage (Eichordnung), seules les lamelles en verre pour hémocytomètre officiellement étalonnés peuvent être mis sur le marché et utilisés en RFA
Spécification
Spécification
Lamelles pour hémocytomètre
0,4 mm
Haemocytomètre
Verre
24 x 24 mm
5 x 2/boîte