Learn More
Gravis Flacons carrés à col large en verre
Code produit. 17624815
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 ml
30 ml
100 ml
Permettent un excellent stockage de liquides et de solides en laboratoire. Les flacons en verre à col large Gravis doivent être fermés avec des bouchons à vis étanches.
  • Disponibles en plusieurs capacités
  • Large col pour une facilité d’accès au contenu
  • En verre sodocalcique
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre
Nb par paquet 72/boîte
Quantité 72/boîte
Forme Rond
Type de produit Flacon