Learn More
Gilson™ Station d’aspiration sécurisée
Système d’aspiration avec commande de débit d’aspiration avec faible encombrement
Description
Unité autonome fermée conçue pour prévenir les risques de contamination.
- Conception compacte à vitesse réglable permettant une aspiration rapide
- Toujours prête à l’emploi par une simple pression sur le bouton de la poignée
- La poignée s’adapte à différents types d’adaptateurs pour aspirer à partir de divers récipients
- Couplage pratique pour une vidange rapide du flacon
- Le filtre hydrophobe en ligne piège les aérosols
- Connectez deux poignées à la station avec le connecteur en Y
- Le moteur ne démarre que lorsque la pression de vide chute
- La détection de niveau empêche les débordements
Spécification
Transparent | |
1/Carton |