Learn More
Gilson™ Pipettes PIPETMAN™ M
Avec piston motorisé qui élimine quasiment les variations de pipetage d’un utilisateur à l’autre et réduit les microtraumatismes répétés (MTR) chez les utilisateurs
Marque: Gilson™ F81017
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Piston motorisé à vitesse réglable, compatible avec des solutions de différentes densités
- Fonction de verrouillage du volume pour éviter les inexactitudes
- Bouton-poussoir à code couleur correspond à un certain type de pointe
- Rappels d’alertes de service
- Support de pointe unique assurant un maintien sûr pour la plupart des marques de pointes
- Quatre modes de pipetage principaux : inverse, mixte, répétitif et adapté à votre application
- La pipette peut être utilisée en cours de chargement, ce qui élimine les goulots d’étranglement et les temps d’arrêt
- Conçue pour exercer une pression égale sur chaque piston afin de garantir des niveaux de volume constants à travers tous les canaux
- Le carrousel électrique permet d’accueillir et de charger jusqu’à 5 pipettes PIPETMAN M simultanément, en les chargeant à 80 % de leur capacité totale en moins d’une heure
- Le trident Gilson et l’espaceur unique répartissent les forces d’éjection de façon homogène sur chaque pointe, ce qui réduit la force nécessaire à leur éjection
Spécification
D10 ml | |
P10mLM | |
Pipetman™ | |
1 µl-10 ml | |
1 an |
Bleu pastel | |
1 | |
Pipette | |
Ergonomique |