Learn More
Gilson™ Pipettes PIPETMAN™ M
Avec piston motorisé qui élimine quasiment les variations de pipetage d’un utilisateur à l’autre et réduit les microtraumatismes répétés (MTR) chez les utilisateurs
Marque:  Gilson™ F81015
Code produit. 15560490
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Motorized piston with adjustable piston speed that is compatible with varying solution densities
  • Lockable volume to prevent inaccuracies
  • Color-coded push-button corresponds to matching tip packs
  • Service alert reminders
  • Unique tip holder design allows for a secure fit of most brands of tips
  • Features four essential pipetting modes dash (en) reverse, mix, repetitive and pipetting to best fit your application
  • Pipette can be used while charging eliminating bottlenecks and downtime
  • Designed to exert equal pressure on each piston to ensure consistent volume levels across all channels
  • Power carrousel conveniently holds and charges up to 5 PIPETMAN M pipettes at once, charging 80% of its full capacity in less than one hour
  • Gilson Trident and unique spacer distribute ejection forces evenly over each tip, reducing the force required to eject tips
Spécification
Spécification
D1000, DF1000, D1200, DF1200
P1200M
Pipetman™
100 à 1200 μl
1 an
Bleu
1
Pipette
Ergonomique