Learn More
Genevac™ Pompe à vide miVac DUO
La pompe à vide sans huile miVac DUO donne d’excellents résultats. La pompe à membrane à deux têtes silencieuse et compacte permet d’éliminer jusqu’à 38 l/min de vapeur de solvant et d’enlever les solvants dont la température d’ébullition est inférieure à 130°C, y compris l’eau, le méthanol, l’éthanol ainsi que leurs mélanges.
Marque:  Genevac™ DUP-23050-B00
Code produit. 10098362
  • 5780.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Pompe miVac Duo et Quattro
• Compacte et silencieuse
• Sans entretien
• Pompe à membrane compatible solvants organiques disponible en version miVac Duo 2 têtes pour eau et solvants à point d'ébullition < 130°C ou miVac Quattro 4 têtes, à vide poussé pour solvants à haut point d'ébullition, jusqu'à 175°C
• En option: piège en sortie de pompe pour neutralisation de vapeurs acides ou ammoniaquées
• Pompe miVac
Spécification
Spécification
Pompe DUO
210 mm
300 mm
230 V
Nom du produit
Genevac™ Pompe à vide miVac DUO > Pompe à vide miVac DUO ; Type de produit : Pompe DUO