Learn More
Invitrogen™ Vecteur pour clonage transparent GeneArt™ Linear pUC19L
Version linéaire et prête à l’emploi du vecteur de clonage répandu pUC19
Marque: Invitrogen™ A13289
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le vecteur GeneArt™ Linear pUC19L est une version linéaire, prête à l’emploi du vecteur de clonage pUC19 populaire. Le plasmide pUC19L (2,7 Kbp) est spécialement conçu comme vecteur de clonage et d’assemblage d’ADN pour le kit de clonage et d’assemblage transparent GeneArt™ (Réf. A13288). Le vecteur est fabriqué en digérant le plasmide pUC19 superenroulé avec les enzymes de restriction PstI et KpnI, et testé pour le clonage de 4 fragments d’ADN maximum.- Parmi les principales fonctionnalités et éléments du vecteur pUC19L, citons :
- Le gène lacZα permet une analyse aisée de colonies bleues⁄blanches pour la sélection de recombinants
- Origine pUC de la réplication (vecteur de copie élevé)
- Résistance à l’ampicilline pour une sélection dans E. coli
- 6 Sites de restriction pratiques et validés flanquant la région de clonage
- Testé pour la fonctionnalité par assemblage avec 4 fragments d’ADN à l’aide du kit de clonage et d’assemblage transparent GeneArt™
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Stocker le produit à -80°C. Le vecteur est garanti stable pendant 6 mois lorsqu’il est correctement stocké. | |
Clonage par PCR, clonage transparent et assemblage génétique | |
20 | |
20 réactions | |
Vecteur de clonage sans interruption, linéaire |
Rapporteur : Beta-Gal (lacZ) | |
Le produit contient 5 flacons de vecteur pUC19L linéaire à une concentration de 50 ng⁄ml. Chaque flacon contient suffisamment de plasmide pour 4 réactions de clonage à l’aide du kit de clonage et d’assemblage transparents GeneArt™ (A13288 - doit être acheté séparément). | |
Vecteur pour clonage transparent GeneArt™ Linear pUC19L | |
13 kb au total (vecteur plus tous les inserts), jusqu’à 4 fragments |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Vecteur pour clonage transparent GeneArt™ Linear pUC19L > 20 réactions
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu