Learn More
Cytiva Colonnes 16/10 HiPrep™ IEX FF
Permettent des séparations préparatives rapides, fiables et reproductibles par échange d’ions
733.00€
Spécification
Tampon NaOH 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 8 M, 70 % d’éthanol
Volume du lit 20 ml
Diamètre (impériale) interne 0,62 in
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Quantité 1 x 20 ml
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type de ligand Pression max. Plage de pH Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de ligand Pression max. Plage de pH Prix Quantité et disponibilité  
10607855
Afficher les documents
Cytiva
28-9365-41
Diéthylaminoéthyle 5 bar 2 à 12
733.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10617855
Afficher les documents
Cytiva
28-9365-42
Carboxyméthyl 1,5 bar 6 à 10
733.00€
1 pièce
En stock
Description
DEAE et CM Sepharose™ 6 Fast Flow sont pré-conditionnés en colonnes HiPrep de 20 ml. Idéal pour des enrichissements rapides lors de la capture initiale de protéines à partir du matériau de départ.
Caractéristiques :
  • Combinent de bons débits et une haute capacité de liaison
  • Simples d’utilisation
  • Compatibles avec les configurations à pompe simple et d’autres systèmes de chromatographie (par exemple, AKTA™)
Spécifications (H2O à température ambiante)
  • Dimensions : 1,6 x 10 cm
  • Débit recommandé : 2-10 ml/min. (60 à 300 cm/h)
  • Débit maximal : 10 ml/min (300°cm/h)
  • Pression max. sur lit conditionné : 1,5 bar (22 psi, 0,15 MPa)
  • Limite de pression de l’équipement de colonne : 5 bar (73 psi, 0,5 MPa)
  • Stockage : éthanol à 20 % (DEAE,CM) ; acétate de sodium à 0,2 M dans de l’éthanol à 20 % (SP)
  • Température de stockage : 4° à 30°C
Spécification
Spécification
NaOH 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 8 M, 70 % d’éthanol
0,62 in
1 x 20 ml
100 mm
PP
Agarose réticulé à 6°%
Ion Exchange Column
20 ml
16 mm
3,93 in
gt; 300°cm/h
45 à 165 mu;m
4° à 30°C
Séparations préparatives de protéines et d’autres biomolécules à l’aide de la chromatographie par échange d’ions (IEX)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • HiPrep DEAE FF 16/10
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.