Learn More
Cytiva Membranes de nitrate de cellulose Amersham™ Protran™ Premium NC : Feuilles
À utiliser pour une sensibilité élevée, une résolution et un fond faible pour tous les systèmes de marquage et de détection, y compris les systèmes chimiluminescents, fluorescents, colorimétriques et radioactifs Membranes de nitrate de cellulose Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC : Feuilles qui offrent une sensibilité et une résolution exceptionnelles, et un faible bruit de fond.
106.29€ - 452.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques |
---|---|
Format | Feuille |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15289814
|
Cytiva
10600034 |
60 cm | 30 cm | 0,45 μm | 5/boîte |
435.00€
5 feuilles |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15299824
|
Cytiva
10600047 |
20 cm | 20 cm | 0,45 μm | 25/boîte |
452.00€
25 feuilles |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15209834
|
Cytiva
10600048 |
20 cm | 20 cm | 0,45 μm | 10/boîte |
252.00€
10 feuilles |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15239844
|
Cytiva
10600065 |
16 cm | 14 cm | 0,45 μm | 25/boîte |
257.00€
25 feuilles |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15249854
|
Cytiva
10600079 |
10 cm | 10 cm | 0,45 μm | 10/boîte |
123.52€
10 feuilles |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15259854
|
Cytiva
10600080 |
10 cm | 10 cm | 0,2 μm | 25/boîte |
233.00€
25 feuilles |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15269854
|
Cytiva
10600081 |
10 cm | 10 cm | 0,2 μm | 10/Pk. | N/A | ||||||
15289864
|
Cytiva
10600097 |
9 cm | 8 cm | 0,2 μm | 25/Pk. | N/A | ||||||
15279864
|
Cytiva
10600096 |
9 cm | 8 cm | 0,45 μm | 25/boîte |
133.17€
25 feuilles |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
À utiliser pour une sensibilité, une résolution élevées et un fond faible pour tous les systèmes de marquage et de détection, y compris les systèmes chimiluminescents, fluorescents, colorimétriques et radioactifs.Membranes de nitrate de cellulose Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC :Feuilles qui offrent une sensibilité et une résolution exceptionnelles, et un faible bruit de fond.
Feuilles individuelles.
- Le fond faible permet une plage dynamique pour les échantillons complexes
- Adaptés pour les transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques
- Nitrate de cellulose 100 % pure
- Haute affinité pour les protéines
- Capacité de blocage
Spécification
Transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques | |
Feuille |
Sécurité et traitement
- Amersham Protran Premium
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.