Learn More
Spectrum Labs™ Support de sécurité pour gaz
Le support de sécurité pour gaz Spectrum Labs™ bloque les bouteilles pour les empêcher de tomber.
Marque: Spectrum Labs™ 148 702
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Maintient les grandes bouteilles solidement en place
- Blocage pour une sécurité maximale
Spécification
Gas cylinder safety stand | |
Large cylinders, 18 to 25 cm in diameter |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spectrum Labs™ Support de sécurité pour gaz > À utiliser avec des grandes bouteilles, de 18 à 25 cm de diamètre
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu