Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R
Le système Galaxy™ 48 R convient parfaitement aux applications nécessitant un haut niveau d’isolement de culture cellulaire.
9082.50€ - 9983.40€
Spécification
Capacité (métrique) | 48 l |
---|---|
Contrôle de l’oxygène | 1 à 19 % |
Plage de températures (métrique) | Température ambiante de +4°C à 50°C |
Affichage | Affichage standard |
Ports | 1 |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15431394
|
Eppendorf™
CO48330001 |
Avec désinfection à haute température | N/A | ||||||
15471384
|
Eppendorf™
CO48320001 |
Sans désinfection à haute température | N/A | ||||||
Description
- Offre une capacité de taille moyenne dans un faible encombrement
- La conception sans ventilateur offre un espace plus utile.
- Le système de chauffage direct à six côtés offre un environnement incubé uniforme.
- Chambre en acier inoxydable emboutie et facile à nettoyer sans coutures ni soudures
- Faible consommation de gaz
- Relais d’alarme intégré
Spécification
48 l | |
Température ambiante de +4°C à 50°C | |
1 |
1 à 19 % | |
Affichage standard | |
30,5 x 401 x 40,1 cm |