Learn More
Hydrate d’acétate de gadolinium(III), cristaux blancs, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
26.43€ - 216.08€
Identifiants chimiques
CAS 100587-93-7
Formule moléculaire C6H9GdO6
Poids moléculaire (g/mol) 334.38
Numéro MDL MFCD00150116
Clé InChI LYQGMALGKYWNIU-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC gadolinium(3+) triacetate
SMILES [Gd+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11339399
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
089158.06
5 g
26.43€
5g
11349399
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
089158.14
25 g
76.38€
25g
11329399
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
089158.22
100 g
216.08€
100g
Description
Description
Gadolinium(III) acetate hydrate is used as a laboratory reagent, catalysts, optical glasses, structural ceramics, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
100587-93-7
334.38
LYQGMALGKYWNIU-UHFFFAOYSA-K
[Gd+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
C6H9GdO6
MFCD00150116
gadolinium(3+) triacetate
Spécification
(decomposition)
100587-93-7
Crystals
C6H9GdO6
Soluble in water.
[Gd+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
334.38
Odorless
1.611
Gadolinium(III) acetate hydrate
Blanc
99.9% (REO)
MFCD00150116
LYQGMALGKYWNIU-UHFFFAOYSA-K
gadolinium(3+) triacetate
334.39 (Anhydrous)
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 240-204-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante