Learn More
Furegrelate, sel de sodium, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Quantité | 10 mg |
Description | Blanc à blanc cassé |
Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
À utiliser avec (application) | Inhibiteur de la thrombaxane synthétase |
Doser | ≥ 99% |
Poids de la formule | 275,20g/mol |
Solubilité | Soluble dans l’eau à environ 15 mg/ml |
Type de produit | Signal Transduction Reagent |
Forme | Solide cristallin |