Learn More
Labconco™ Petits plateaux de séchage FreeZone™
Conçus pour la lyophilisation des charges moyennes et élevées d’échantillon en vrac. Les petits plateaux de séchage Labconco™ FreeZone™ offrent plusieurs options pour le collecteur à 6 ports intégré et la valve d’isolement. Ils comprennent trois étagères chauffées et des sondes de température pour la surveillance de la température des échantillons.
12335.00€
Spécification
Type | Plateau de séchage |
---|---|
Nbre d’étagères | 5 |
Plage de températures (métrique) | Jusqu'à 60°C |
Matériau | Acier |
Certifications/Conformité | UL, CAN/CSA, CE |
Requires: Lyophilisateur, pompe à vide
Code produit | Marque | Comprend | Type de bouchon | Ampérage | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Type de bouchon | Ampérage | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15772857
|
Labconco™
780701030 |
3 étagères | Schuko | 2,5A | 230 V |
12335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Trois étagères chauffées de 10,6 x 11,7 po, dotées de capteurs de surveillance de la température des échantillons, et offrant jusqu’à 372 po carrés d’espace sur les étagères
- Vous pouvez ajouter 2 autres étagères (vendues séparément)
- Chaque étagère chauffe jusqu’à +60°C
- Le microprocesseur maintient la température du système à 3° C du point de consigne
- La porte de visualisation en acrylique transparent offre une visibilité complète des étagères
- Le système d’exploitation Lyo-Works™ offre une programmation et un contrôle flexibles grâce aux paramètres du lyophilisateur et du plateau de séchage affichés en temps réel sur l’écran couleur tactile de 5 po du lyophilisateur connecté FreeZone (vendu séparément)
- L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
- Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide
- Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
- Les échantillons doivent être congelés au préalable
Compliance
Tous les modèles sont conformes aux normes UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Garantie
Un an
Spécification
Plateau de séchage | |
Jusqu'à 60°C | |
UL, CAN/CSA, CE | |
18.5 in | |
15,3 in | |
18,05 in | |
50/60 Hz | |
54,43 kg |
5 | |
Acier | |
3 étagères | |
46,9 cm | |
38,8 cm | |
45,8 cm | |
120 lb |