Learn More
Labconco™ Plateaux de séchage en vrac FreeZone™, vanne d’isolement, modèles 230 V
Conçus pour la lyophilisation des charges moyennes et élevées d’échantillon en vrac. Plateaux de séchage en vrac Labconco™ FreeZone™, vanne d’isolement, les modèles de 230 V offrent plusieurs options pour le collecteur à 6 ports intégré et la vanne d’isolement. Ils comprennent trois étagères chauffées et des sondes de température pour la surveillance de la température des échantillons.
21925.00€
Spécification
Type | Plateau de séchage en vrac |
---|---|
Nbre d’étagères | 5 |
Plage de températures (métrique) | Jusqu'à 60°C |
Matériau | Acier |
Certifications/Conformité | UL, CAN/CSA, CE |
Requires: Lyophilisateur, pompe à vide
Code produit | Brand | Comprend | Type de bouchon | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Comprend | Type de bouchon | Price | Quantity & Availability | ||||
15732857
|
Labconco™
780601230 |
3 étagères, vanne d’isolement | Schuko |
21925.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Offre un contrôle précis et une flexibilité de programme pour des performances constantes
- Trois étagères chauffées de 12,7 x 16,6 po, dotées de capteurs de surveillance de la température des échantillons, et offrant jusqu’à 632 po carrés d’espace sur les étagères
- Vous pouvez ajouter 2 autres étagères (vendues séparément)
- Chaque étagère chauffe jusqu’à +60°
- Le microprocesseur maintient la température du système à 3 °C du point de consigne
- La porte de visualisation en acrylique transparent offre une visibilité complète des étagères
- Le système d’exploitation Lyo-Works™ permet une programmation et un contrôle souples grâce aux paramètres du lyophilisateur et du plateau de séchage en temps réel sur l’écran couleur tactile de 5 po du lyophilisateur connecté FreeZone 6, 12 ou 18 litres (vendu séparément)
- L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
- Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide
- Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
- Les échantillons doivent être congelés au préalable
- Options : Le collecteur du plateau de séchage à 6 ports accueille des adaptateurs pour flacons de 1/2 po ou 3/4 po pour la lyophilisation des flacons et une valve d’isolement intégrée, qui sépare le plateau de séchage en vrac du lyophilisateur pour raccourcir les délais requis en vue de rétablir les niveaux de vide de travail et déterminer le point final
Compliance
Tous les modèles sont conformes aux normes UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Services
Un an
Specifications
Plateau de séchage en vrac | |
Jusqu'à 60°C | |
UL, CAN/CSA, CE | |
21.5 in | |
32,2 in | |
27,1 in | |
4 A | |
50/60 Hz | |
116,11 kg |
5 | |
Acier | |
3 étagères, vanne d’isolement | |
54,6 cm | |
82,2 cm | |
68,8 cm | |
230 V | |
256 lb |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.