Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante à transfert thermique Freezerbondz™ - cœur de 1 po, en polyester (B-490)
Pour une utilisation sur des surfaces gelées, notamment le verre et le PP stocké dans de l’azote liquide. Les étiquettes pour imprimante à transfert thermique Brady™ Freezerbondz™ offrent d’excellentes performances à basse température et sont couramment utilisées pour les applications de laboratoire.
Marque: Brady™ 114201
114.71 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En polyester Freezerbondz II (B-492) avec adhésif acrylique permanent
- Résistantes aux bavures et aux solvants lorsqu’elles sont utilisées avec un ruban R6400
- Utilisation dans des environnements de laboratoire pour des applications impliquant de l’azote liquide et des procédures d’autoclavage
- Étiquettes sur mandrin de 1 po, mandrin plus petit
- Pour les applications impliquant des tubes / flacons, ces étiquettes doivent être enroulées autour de ceux-ci avec un recouvrement minimal de 0,125 po
- Utilisation possible en congélateur, autoclave, dans de l’azote liquide, des bains-marie (100°C)
Spécification
Autoclavable | |
THT-155-490-1.5-SC | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Polyester (B-490) | |
Étiquette pour imprimante à transfert thermique | |
Tube à centrifuger, tube Eppendorf, tube PCR, flacon, identification de tube | |
Roll of 1500 Labels | |
1500/Roll | |
1,625 x 0,6 po (l x H) | |
-196°C à +130°C | |
0.065 mm | |
1,625 in | |
0,375 in |
RoHS 2002/95/CE | |
FreezerBondz Thermal Transfer Printer Labels | |
Blanc | |
Rouleau | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
Imprimantes BBP11, séries 1244 et 1344 | |
1 | |
Rectangle | |
-320°F à +266°F | |
0,0021 in | |
15.24 x 41.28 mm | |
41.28 mm | |
15.24 mm |