Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs à CO2 Forma™ Series 3 à jaquette d’eau
Code produit. 15328111
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
230 V, 50 Hz
Technologie de capteur de CO2:
Capteur CT
Capteur IR
Matériau de la cuve:
En acier inox poli
Contrôle de l’oxygène:
1 à 20 %
Néant
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Outre une stabilité thermique fiable et une propreté de l’ air HEPA pour salle blanche, il offre le moyen le plus simple de contrôler et de surveiller votre incubateur grâce à l’écran tactile iCAN.
Technologie à jaquette d’eau fiable avec commande par écran tactile. Les incubateurs Thermo Scientific™ Forma sont entrés dans une nouvelle ère grâce au nouvel incubateur à CO2 Forma série 3 et son écran tactile Thermo Scientific™ iCAN™ facile d’utilisation. Outre une stabilité thermique fiable et une pureté de l’air HEPA pour salle blanche, il offre le moyen le plus simple de contrôler et de surveiller votre incubateur, vous assurant ainsi une protection pour vos cultures cellulaires importantes.
Interface à écran tactile iCAN
  • Disponible en plusieurs langues dont le japonais et le mandarin
  • Affichage des messages et menus à l’écran pour une utilisation très simple
  • Enregistrement des erreurs et des données afin de pouvoir contrôler les performances, les interactions et les conditions d’alarme
  • L’interface à écran tactile lumineux monté sur la porte offre une totale visibilité totale des données pour surveiller toutes les interactions de l’incubateur
Stabilité thermique grâce à la structure à jaquette chemise d’eau
La structure unique à triple paroi garantit une uniformité optimale de la température. Offre une excellente stabilité thermique pour protéger vos précieuses cultures cellulaires contre les variations de température ambiante  et les pannes de courant imprévues.
Protection par filtration d’air HEPA
Limite le risque que des contaminants en suspension dans l’air ne pénètrent dans l’incubateur lors des ouvertures de porte. Le filtre HEPA en cuve offre une qualité d’air de Classe ISO 5 en 5 minutes en filtrant l’air de la cuve toutes les 60 secondes.
Une meilleure flexibilité avec contrôle complet de l’O2
De nombreuses cultures cellulaires se développent mieux dans des incubateurs à CO2 avec des niveaux contrôlés d’oxygène. Sélectionnez une option d’O2 pour simuler des environnements physiologiques ou hypoxiques dans une gamme de 1 à 20 %. Un point de consigne et une commande d’affichage dédiés à l’O2 permettent une surveillance précise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 6,5 pied cube
Certifications/Conformité UL, cUL, CE
Sorties de données USB et 4 à 20 mA en option
Description Incubateur tri-gaz simple 184 L, 1-20 %
Capacité (métrique) 184 l
Matériau de la cuve En acier inox poli
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Éclairage DEL
Matériau Acier inoxydable
O2 Concentration Range 1 à 20%
Contrôle de l’oxygène 1 à 20 %
Humidité relative < 90 % à 37°C
Plage de températures (métrique) Température ambiante de +5° à 50°C
Type Incubateur à CO2
Dimensions (P x l x H) intérieures 50,8 x 54,1 x 68,1 cm (20,0 x 21,3 x 26,8 in)
Dimensions (L x l x H) 25 x 26 x 39,5 po (63,5 x 66 x 100,3 cm)
Poids (impériale) 365 lb
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V