Learn More
Thermo Scientific™ Kits de porte intérieure Forma™
Réduisez les pertes d’air froid et obtenez un retour plus rapide à la température de consigne après ouverture des portes lorsque vous choisissez les kits de porte intérieure montée en usine Thermo Scientific™ Forma™ pour congélateur-armoire ultra-bas.
Marque: Thermo Scientific™ 1950529
Description
Réduisez les pertes d’air froid et obtenez un retour plus rapide à la température de consigne après ouverture des portes grâce aux kits de porte intérieure Thermo Scientific™ Forma™, une autre solution de porte de rechange, montée en usine, pour les congélateurs-armoires ultra-bas.
Nos congélateurs verticaux -86°C comportent déjà quatre portes intérieures. L’option à cinq portes intérieures des séries 8600 et 900 comprend cinq portes intérieures avec revêtement en poudre et une étagère supplémentaire.
Informations de commande :
Monté en usine. Doit être commandé avec le réfrigérateur ou le congélateur.
Spécification
Porte interne de congélateur ultra-basse température | |
792,8 L | |
5 | |
1 | |
Réfrigérateurs verticaux Forma™ séries 7000 et 900, 28,0 pi3 |
28 pi3 | |
-86°C | |
Acier thermolaqué | |
Vertical |