Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur à air forcé sans alarme
Réfrigérateurs à utiliser pour le stockage habituel en laboratoire d’échantillons sensibles aux températures. Les réfrigérateurs à air forcé Liebherr™ sont dotés de tablettes à grille revêtues de plastique et de récipients intérieurs en plastique.
Spécification
Plage de températures (réfrigérateur) | 1°C à 15°C |
---|---|
Dégivrage | Automatique |
Réfrigérant | R600A |
Matériau de la hotte | Acier |
Intérieur | Récipients intérieurs en plastique, revêtement en polystyrol moulé de qualité commerciale |
Description
- Réfrigérateur en acier blanc
- Modèle de porte HardLine avec charnières interchangeables
- Poignée Slimline ergonomique
- Dégivrage automatique
- Système de refroidissement dynamique
- Système de commande mécanique avec bouton de commande rotatif
- Affichage numérique de la température externe
Spécification
1°C à 15°C | |
R600A | |
Récipients intérieurs en plastique, revêtement en polystyrol moulé de qualité commerciale | |
3 ans | |
50 Hz |
Automatique | |
Acier | |
Blanc | |
220/240 V |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Liebherr™ Réfrigérateur à air forcé sans alarme