Learn More
Key Instruments™ Débitmètre en acrylique transparent Flo Rite™ modèle FR2000 sans vanne
Marque: Key Instruments™ FR2A12BNBN
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Débitmètre monobloc à lecture directe• Débit eau 0,005 à 75L/min, débit air 0,04 à 4000L/min
• Echelle sur 50, 100 ou 127mm
• Disponible avec ou sans vanne micrométrique
• Débitmètre monobloc 50mm air
• Tube acrylique, avec flotteur verre, joints Buna N et raccords laiton 1/8 FNPT
• L x P x H: 26 x 54 x 102mm
• Standard
Spécification
Débitmètre | |
0,04 à 0,5 l/min | |
100lb./in2 | |
Équipement d’échantillonnage de l’air, aquaculture, matériel de désalinisation, analyseurs gazeux, systèmes médicaux, équipement photo, systèmes de traitement et de distribution de l’eau | |
Acrylique | |
± 0,5% | |
Pleine échelle | |
65°C |
± 5 % | |
Verre | |
1/8 po NPT (F) | |
101,6mm | |
FR2000 | |
25,4mm | |
Buna-N | |
Aucune vanne |