Learn More
Key Instruments™ Débitmètre transparent en acrylique Flo Rite™ modèle FR2000 avec vanne d’entrée standard
85.45€ - 86.10€
Spécification
Type | Débitmètre |
---|---|
Précision | ± 5 % |
Float Material | Acier inoxydable |
Pression nominale | 100lb./in2 |
Raccordements | 1/8 po NPT (F) |
Code produit | Marque | Débit d’air | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit d’air | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11998014
|
Key Instruments™
FR2A15BVBN |
1 à 10 l/min | N/A | ||||||
11928024
|
Key Instruments™
FR2A18BLBN |
10 à 100 l/min | N/A | ||||||
11908024
|
Key Instruments™
FR2A16BVBN |
2 à 25 l/min | N/A | ||||||
11918024
|
Key Instruments™
FR2A17BVBN |
4 à 50 l/min | N/A | ||||||
Description
Débitmètre monobloc à lecture directe• Débit eau 0,005 à 75L/min, débit air 0,04 à 4000L/min
• Echelle sur 50, 100 ou 127mm
• Disponible avec ou sans vanne micrométrique
• Débitmètre monobloc 50mm air
• Tube acrylique, avec flotteur verre, joints Buna N et raccords laiton 1/8 FNPT
• L x P x H: 26 x 54 x 102mm
• Avec vanne
Spécification
Débitmètre | |
Acier inoxydable | |
1/8 po NPT (F) | |
101,6mm | |
FR2000 | |
25,4mm | |
Buna-N | |
Vanne d’entrée standard |
± 5 % | |
100lb./in2 | |
Équipement d’échantillonnage de l’air, aquaculture, matériel de désalinisation, analyseurs gazeux, systèmes médicaux, équipement photo, systèmes de traitement et de distribution de l’eau | |
Acrylique | |
± 0,5% | |
Pleine échelle | |
65°C |