Learn More
Fisherbrand™ Sonde de thermomètre en acier inox pour hygromètre / thermomètre à distance à signal radio Traceable™
Pour tester les liquides, l’air / les gaz et les semi-solides
Marque: Fisherbrand™ 4117
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cette sonde de thermomètre en acier inox Fisherbrand™ est conçue pour être utilisée avec l’hygromètre / thermomètre à distance à signal radio Traceable™. Pour tester les liquides, l’air / les gaz et les semi-solides.
- À utiliser avec le modèle 15-077-51
- Mesure 0,12 po x 8,5 po (0,3 x 22 cm) (diamètre x longueur)
- Longueur de câble : 5 pi. (1,5m)
Informations sur la commande
Mesure 0,12 po x 8,5 po (0,3 x 22 cm) (diamètre x longueur). Longueur du câble, 5 pieds (1,5 m). À utiliser avec les modules de capteurs 14-648-54 ou 15-077-51 (ci-dessus).
Spécification
0,12 in | |
Pour tester les liquides, l’air / les gaz et les semi-solides | |
22cm | |
Acier inoxydable | |
8,5 in |
0,3cm | |
5 pieds | |
150cm | |
Sonde en acier inox | |
Traceable Radio-Signal Remote Hygrometer/Thermometer |