Learn More
Fisherbrand™ Stylos techniques scientifiques
Encre à séchage rapide disponible en quatre coloris
Marque: Fisherbrand™ 3046
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les stylos techniques Fisherbrand™ Scientific produisent des lignes extra-fines avec précision et sans traînées d’encre. Le point spécial à longues pattes est parfait pour l’écriture sur des cahiers de notes, des formulaires, des graphiques, des schémas, des tableaux et du papier d’enregistrement. Encre à séchage rapide disponible en quatre coloris.
- L’encre est fluide, résistante à la décoloration et à séchage rapide
- L’assortiment comprend du rouge, du bleu et un noir ultra spécial pour une excellente reproduction sur les photocopieurs de bureau
- Le grand réservoir d’encre vous permet d’écrire sur plus de 0,50 mile (800 m)
- La conception et la couleur du bouchon indiquent la taille et la couleur du stylo
- Le joint à bouchon ultra-étanche intégré empêche l’encre de sécher lorsque le stylo n’est pas utilisé
- Choisissez parmi deux tailles de ligne : extra fine, 0,016 po. (0,4 mm), ou super fine, 0,008 po. (0,2 mm)
- Réalisez des lignes précises avec des tés, des règles et des courbes flexibles
Spécification
Stylo technique | |
Oui | |
6/boîte |
Bleu | |
Permet de noter les résultats dans les cahiers de laboratoire, de remplir des tableaux, de tracer des graphiques et des schémas et de marquer le papier d’enregistrement | |
0,4mm |