Learn More
Fisherbrand Burette 100mL, echelle 0.20mL, ±0.20mL
Marque: Fisherbrand
Burette 100mL, echelle 0.20mL, ±0.20mL
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg