Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger à couvercle verrouillable avec Snap-Cap™ en polypropylène
Les couvercles verrouillables pratiques et perçables se clipsent d’une seule main
Marque: Fisherbrand™ L-508-GRD-FIS
Description
Les couvercles verrouillables pratiques et perçables se clipsent d’une seule main
- Tubes en polypropylène à dessus plat
- Idéal pour les applications de manipulation d’échantillons, notamment la centrifugation, l’ébullition et la congélation, ainsi que l’incubation et le stockage
- Avec marques de graduation pour l’estimation du volume
- Sans RNase ni DNase
Les centrifugeuses qui développent une chaleur excessive peuvent endommager ce tube.
Spécification
Sans DNase ni RNase | |
25000 xG | |
Autoclavable | |
Naturel | |
Idéal pour les applications de manipulation d’échantillons, notamment la centrifugation, l’ébullition et la congélation, ainsi que l’incubation et le stockage | |
À sertir |
0.1mL | |
Polypropylène | |
2 ml | |
Polypropylène | |
Sachet |