Learn More
Fisherbrand™ Unité de focalisation isoélectrique
Unité IEF complète avec réservoir, plaque de refroidissement, électrodes.
Marque: Fisherbrand™ IEF-SYS
Includes: Deux plateaux de gel amovibles, peignes 15 échantillons, portes de coulage en aluminium, bandes de chargement colorées
Description
- Fonctionne dans l’un des trois modes suivants : électrophorèse sur mèche, gels horizontaux prémoulés, focalisation isoélectrique
- Dimensions de l’unité (P x L x H) : 41 x 46 x 11,5cm
- Dimensions du réservoir internes (P x L x H) : 31 x 37 x 8,5cm
- Cadre de l’électrode (L x l x H) : 27 x 27 x 1 cm
- Température pour la plaque de refroidissement pendant l’IEF avec gels IEF : 4°C
- Matériau acrylique résistant
- Couvercle de sécurité avec câbles d’alimentation intégrés
- Connecteurs d’alimentation protégés
- Électrodes remplaçables en platine pure à 99,99 % de longue durée de vie
- Borne à plaque en or avec rondelles en acier inox pour résister à la corrosion
- Grille imprimée - permet de mesurer les taux de migration
- Serpentin de refroidissement intégré : permet soit un refroidisseur / recycleur, soit un raccordement à l’eau pour refroidir la plaque en céramique à la température souhaitée
- Grande plaque en céramique refroidie : assure un refroidissement uniforme de la plateforme de gel
- Deux kits d’électrodes
- Montage sur réservoir : pour une utilisation des gels “wick” à l’aide des chambres pour tampons inférieures
- Détachable
- Cadre creux : pour l’IEF où les bandes sont placées directement sur la plaque en céramique
- Cadre à fond en verre : pour les gels horizontaux pré-moulés
- Orifices de drainage du tampon : vanne d’arrêt intégrée ouverte lorsque Le tube de drainage est connecté à une chambre pour tampon vide
Spécification
Unité IEF | |
30 bandes IPG, 1 x 245 x 125, 2 x 125 x 125, gels IEF |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Unité de focalisation isoélectrique >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu