Learn More
Fisherbrand™ Charlotte en polypropylène jetable
Click to view available options
Dimensions:
24 po (60,9cm)
Couleur:
Bleu
Description
Single-use cap provides basic protection
- Jetable
- 14gsm polypropylène
- 24 po (60,9cm)
- Sans latex
- Bleu
Spécification
Spécification
Type de produit | Bouffant |
Dimensions | 24 po (60,9cm) |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Dimensions (impériale) | 24 in. |
Dimensions (métrique) | 60.9 cm |
À utiliser avec (application) | Laboratory Protection |