Learn More
Fisherbrand™ Peigne à un puit de 70 mm x 1,5 mm de préparation pour cuve Vari-Gel™
Marque: Fisherbrand™ SVGC151D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
• Trois cuves de Vari-gel différentes, 150 mm, 100 mm et 70 mm, sont disponibles pour accueillir jusqu’à quatre tailles de plateau de gel différentes• Les plateaux de gel transparents aux UV permettent de placer directement sur un transilluminateur UV pour la visualisation de gel une fois colorés
• Décalage d’électrode asymétrique : empêche l’inversion accidentelle de polarité, ce qui empêche les pertes d’échantillon dans le tampon
• Portes de coulage en aluminium - permet de faciliter le coulage du gel à l’intérieur ou à l’extérieur du réservoir. Ils glissent dans des rainures préformées à l’extrémité du plateau de gel, offrant un joint sûr contre les fuites de gel
• Différentes tailles de gel peuvent être interchangées dans un réservoir, en combinant une résolution exceptionnelle avec une facilité d’utilisation.
Spécification
Cuve Vari-Gel™ | |
Préparation du peigne | |
1 | |
70 x 1,5 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Peigne à un puit de 70 mm x 1,5 mm de préparation pour cuve Vari-Gel™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu