Learn More
Fisherbrand™ Étamine
100 % coton pur. Excellente pour essuyer les cuves et les microscopes, nettoyer les caméras et sécher la verrerie délicate, les seringues, les pipettes et les électrodes de pH.
Marque: Fisherbrand™ 90023-35
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
100 % coton pur Fisherbrand™ L’étamine nettoie toute surface de qualité optique.
- Blanchi
- Dimension de la maille de qualité 10
- Blanc brillant
- 36 po x 100 yd
Spécification
Lingettes de gaze | |
91,44m | |
91,4cm | |
USP | |
100 yd x 36 po (91,44 m x 91,4 cm) |
100 yd | |
36 in | |
Coton | |
Blanc | |
À utiliser pour essuyer les cuvettes et les microscopes, nettoyer les caméras et sécher la verrerie délicate, les seringues, les pipettes et l’électrode de pH |