Learn More
Fisherbrand™ Pipettes sérologiques jetables en verre borosilicaté avec pointe normale, longueur standard
Long, slender, tapered tips speed pipetting
213.18€
Spécification
Certifications/Conformité USP type I, ASTM E 438
Matériau Borosilicate Glass
Stérilité Non stérile
Graduée Oui
Type de pointe Regular
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Volume (métrique) Graduations Graduations négatives Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Graduations Graduations négatives Couleur Prix Quantité et disponibilité  
13267499
Afficher les documents
Fisherbrand™
72120-11100
1 mL 0.01 mL 0.2 mL Jaune N/A N/A N/A
Description
Description
Regular-tipped pipets have long, slender, tapered tips to speed pipetting
Chemically inert pipets have negative graduations as well as bidirectional scales.
  • Blue markings are easy to read
  • Packaging meets requirements of small-, medium-, or large-volume use
  • Multipack with resealable flap for larger volume use permits easy access to several pipets at a time without contaminating unused pipets
  • Outer packaging is recyclable
Informations sur la commande
Bulk packed.
Compliance
Regular-tip styles have volume tolerances that comply with ASTM™ E 714. Calibrated To Deliver/Blow Out,
Spécification
Spécification
USP type I, ASTM E 438
Non stérile
Regular
Pipette sérologique
Borosilicate Glass
Oui
Bulk
Single-use
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pipettes sérologiques jetables en verre borosilicaté avec pointe normale, longueur standard