Learn More
Fisherbrand™ Distributeurs autoclavables adaptables sur flacons
Pour une distribution fluide et sans effort
Marque: Fisherbrand™ BTDR-4
Includes: Certificat d’étalonnage
Description
Permet une distribution régulière et sans efforts
- Pièces en contact avec des liquides : PTFE, FEP et verre borosilicaté (permettent d’utiliser l’instrument avec une grande variété de produits chimiques)
- 7 gammes de volumes disponibles
- Distribution sans bulles
- Mouvement sans efforts du piston
- Se démontent pour un nettoyage et une maintenance aisés
- Autoclavables à 121°C, 15 psi pendant 10 à 15 minutes
- Chaque distributeur adaptable sur flacons comprend un adaptateur pour col de flacon de 28 mm, 32 mm, 38 mm, 40 mm et 45 mm.
Description des composants
- Piston : PTFE
- Cylindre : verre
- Bouton de réglage du volume : à vis
- Logement de la vanne : PTFE
- Assemblage vanne : bille de verre & joint
- Assemblage distribution : PTFE
- Tube de distribution : FEP
- Tube d’entrée : FEP
- Étalonnage : étalonnés individuellement et certifiés (étapes réalisables en laboratoire par l’utilisateur)
- Précision & reproductibilité : conformes aux normes ISO 8655
- Compatibilité : parfaits pour tous les réactifs à l’exception du réactif HF
Certifications
ISO 8655
Prestations de service
One year free replacement warranty against any manufacturing defects. The period of one year starts from the invoice date of Fisher Scientific to its customer.
Spécification
± 0.6 % (± 0.180 ml), ± 0.2 % (± 0.060 ml) | |
Autoclavable | |
Verre, FEP, Borosilicate Glass | |
13-in. inlet tube (with extension) |
Analog Bottletop Dispenser | |
1 | |
2.5 to 30 mL | |
0.5 ml |