Learn More
Fisherbrand™ Flacons à scintillation en PEHD de 20 ml avec bouchon pour urée
S’adapte à tous les compteurs courants
155.04€ - 200.94€
Spécification
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur White
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau HDPE
Volume (métrique) 20 mL
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Matériau (doublure) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau (doublure) Prix Quantité et disponibilité  
12321599
Afficher les documents
Fisherbrand™
FS58510-20
Metal Foil/Cork N/A N/A N/A
12365573
Afficher les documents
Fisherbrand™
FS58515-20
Plastic N/A N/A N/A
Description
Description
S’adapte à tous les compteurs courants
White urea caps; caps packaged separately.
  • Provide low background counts and excellent light transmission
  • Resist leaking and swelling caused by solvent degradation
  • Caps fit GPI 22-400 thread, and are suitable for marking
Informations sur la commande
O.D. x H (with cap): 1.125 x 2.375 in. (28 x 61mm). Vials with caps attached are shrink-wrapped in five trays of 100 per case. When caps are separate, vials are shrink-wrapped in five trays of 100 per case, and caps are packed in five polybags of 100 each. Also available in bulk pack with vials and caps in polybags of 1000 each.
Spécification
Spécification
1,1 in
28 mm
20 mL
2,4 in
0.67 oz.
Urée
61 mm
Flacon à scintillation
Oui
White
HDPE
Provide low background counts and excellent light transmission, fit all common counters
Bulk
20 mL
Screw Cap
100 Cases (Vial), 100 Pk. (Cap)
22-400
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons à scintillation en PEHD de 20 ml avec bouchon pour urée