Learn More
Fisherbrand™ Pinces pour système de gel double Owl P10DS
Pinces pour Owl : Système à double gel P10DS
Marque: Fisherbrand™ P10-CL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec le système à double gel Owl P10DS
Spécification
Système à double gel Owl™ P10DS | |
20 x 20 cm | |
20 cm | |
20 cm |
Pinces latérales | |
7,8 po | |
7,8 po |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pinces pour système de gel double Owl P10DS > Pinces ; Pour la taille de gel : 20 x 20 mm (L x l)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu