Learn More
Fisherbrand™ Minuteurs portatifs Traceable™ avec rappel de mémoire
Pour les applications générales de mesure du temps.
Marque:  Fisherbrand™ 5043
Code produit. 11802552
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
LEN(W19)
Includes: L’article 06-662-26 est fourni avec une pile à l’oxyde d’argent d’une durée de vie de 2 ans. L’article 06-662-52 est fourni avec une pile à l’oxyde d’argent d’une durée de vie d’1 an.
Description
Description
Les minuteurs portatifs Fisher Scientific™ Traceable™ dotés d’un clip porte-clés sont adaptés aux applications de minuterie générales. Un canal, compte à rebours / comptage progressif ; une ligne d’affichage.
  • Boîtier en plastique ABS robuste
  • Traçables conformément aux normes établies par le NIST™
  • Précision : 0.01 %
  • Résolution : 1 s
  • Rappel de mémoire
  • La face arrière du modèle 06-662-26 est aimantée avec des bandes Velcro™ pour fixation
N° de catalogue : 06-662-52
  • Les données mémorisées sont conservées tant que vous ne les reprogrammez pas.
  • Minuteur à relecture instantanée pour les tests répétitifs
  • Livrés avec un cordon de 36 po
Certifications
Un certificat de traçabilité de l’instrument est délivré conformément aux normes établies par le NIST™. Étalonnage réalisé par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2lA™
Spécification
Spécification
Minuteur portatif
1 min.
1 s
Oxyde d’argent
6.19 cm
0.93 cm
2.84 cm
< 28.34 g
NIST
24 h à 1 s
0,01 %
LCD
2.44 in
0,37 in
1.12 in
<1 oz
Cordon de 91,44 cm (36 in) de long, pile à l’oxyde d’argent 1 an