Learn More
Fisherbrand™ Anémomètre / thermomètres Traceable™
Conçus pour une utilisation intuitive et facile
142.00€ - 335.00€
Spécification
Précision ±0,8°°C
Matériau du coffret Plastique ABS
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Longueur (impériale) 8,25 in
Longueur (métrique) 21 cm
Consulter d'autres spécifications
Includes: Four “AAA” batteries
Produits 3
Code produit Marque À utiliser avec (application) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (application) Prix Quantité et disponibilité  
11744196
Afficher les documents
Fisherbrand™
90023-25
Mesure le débit d’air et la température
142.00€
1 pièce
11754196
Afficher les documents
Fisherbrand™
90023-24
Mesure le débit d’air, la température, l’humidité et le point de rosée
197.00€
1 pièce
11764196
Afficher les documents
Fisherbrand™
90023-23
Mesure le débit d’air, la température, l’humidité, le point de rosée et la pression barométrique
335.00€
1 pièce
Description
Description
Les anémomètres / thermomètres Traceable™ Fisher Scientific™ rappellent les mesures minimale / maximale par simple pression d’un bouton
  • Fonctionnement simple
  • Boîtier en plastique ABS robuste ; durable dans des conditions difficiles de laboratoire
  • Joint torique
  • Le clavier à membrane étanche à la poussière et aux saletés
  • Le bouton HOLD (pause) gèle la mesure à l’écran
  • Écran LCD à contraste élevé avec des chiffres de 0,375 po
  • Dimensions : 38,1 x 209,5 x 38,1mm (1,50 x 8,25 x 1,50 in)
  • Poids : 6 oz (170,1 g)
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par l’A2LA et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
±0,8°°C
ISO 17025, A2LA, NIST
21 cm
0°C à 50°C
170 g
Plastique ABS
8,25 in
32° à 122°F
6 oz