Learn More
Fisherbrand™ Accessoire de sonde de température pour Sonicator FB705
Pour la surveillance de la température des échantillons sensibles
Marque:  Fisherbrand™ FB4103
Code produit. 12921161
  • 189.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour la surveillance des volumes d’échantillons sensibles à la température
  • Peut être utilisé pour surveiller des volumes compris entre 1 et 1000 ml
  • Microbille à thermocouple de surveillance de la température à l’extrémité d’un fil hermétiquement scellé
Spécification
Spécification
Thermo-sonde
Idéal pour la surveillance de la température des échantillons > 1 ml et des méthodes de sonication indirecte
Sonicateur™ FB 705