Learn More
Fisher BioReagents™ Bouillon NZY (poudre/génétique moléculaire)
Marque: Fisher BioReagents™ BP2465-2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Conserver réfrigéré. (Stocker en dessous de 4 °C/39 °F.) Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. | |
Génétique moléculaire | |
Microbiology Media | |
2 kg |
Poudre | |
NZY Broth | |
Flacon poly |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Broth Miller