Learn More
Fisher BioReagents™ Bouillon NZY (poudre/génétique moléculaire)
Marque: Fisher BioReagents™ BP2465-100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Keep refrigerated. (Store below 4°C/39°F.) Store in a cool, dry, well-ventilated area. | |
Génétique moléculaire | |
Microbiology Media | |
100 g |
Poudre | |
NZY Broth | |
Flacon poly |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Broth Miller